Läs mer
1,10-fenantrolin, TRC
Produktkod. 30423933
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30423933 10 g
1 options
Produktkod. 30423933 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP29504010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,10-Phenanthroline
CAS 66-71-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12 H8 N2
Kvantitet 10 g
Synonym 1,10-o-Phenanthroline, 11,10-Phenanthroline, 4,5-Diazaphenanthrene, Activ-8, NSC 203545, o-Phenanthroline, TS 20, TS 20 (amine), β-Phenanthroline
InChI formel InChI=1S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8H
LEDER c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
IUPAC-namn 1,10-fenantropin
Molekylvikt (g/mol) 180.21
Formel vikt 180.0687