missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)copper, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)copper |
| CAS | 1300746-79-5 |
| Molekylformel | C13H8CuF3N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (1,10-Phenanthroline-kN1,kN10)(trifluoromethyl)copper Coordination Compound |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8N2.CF3.Cu/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;2-1(3)4;/h1-8H;; |
| LEDER | FC(F)(F)[Cu].c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23 |
| IUPAC-namn | 1,10-phenanthroline;trifluoromethylcopper |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.76 |
| Formel vikt | 311.9936 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?