Läs mer
1,11,12,12a-Tetrahydro-benzopyren-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,11,12,12a-Tetrahydro-benzopyren-3-one |
| CAS | 853925-19-6 |
| Molekylformel | C20H16O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1,11,12,12a-Tetrahydro-benzo[a]pyren-3(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16O/c21-18-10-7-12-5-8-16-15-4-2-1-3-13(15)11-14-6-9-17(18)19(12)20(14)16/h1-4,6,9,11-12H,5,7-8,10H2 |
| LEDER | O=C1CCC2CCc3c4ccccc4cc5ccc1c2c35 |
| IUPAC-namn | 2,11,12,12a-tetrahydro-1H-benzo[a]pyren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.34 |
| Formel vikt | 272.1201 |