Läs mer
1,11-Bis(maleimido)tetraetylenglykol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,11-Bis-maleimidotetraethyleneglycol |
| CAS | 86099-06-1 |
| Molekylformel | C16 H20 N2 O7 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O7/c19-13-1-2-14(20)17(13)5-7-23-9-11-25-12-10-24-8-6-18-15(21)3-4-16(18)22/h1-4H,5-12H2 |
| LEDER | O=C1C=CC(=O)N1CCOCCOCCOCCN2C(=O)C=CC2=O |
| IUPAC-namn | 1-[2-[2-[2-[2-[2-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)etoxy]etoxy]etoxy]etyl]pyrrol-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.34 |
| Formel vikt | 352.1271 |