Läs mer
1,11-Bis(methanesulfonyloxy)-3,6,9-trioxandecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,11-Bis(methanesulfonyloxy)-3,6,9-trioxandecane |
| CAS | 55400-73-2 |
| Molekylformel | C10 H22 O9 S2 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22O9S2/c1-20(11,12)18-9-7-16-5-3-15-4-6-17-8-10-19-21(2,13)14/h3-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 2-[2-[2-(2-methylsulfonyloxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.41 |
| Formel vikt | 350.0705 |