Läs mer
1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecane |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20N2O3/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h1-10H2 |
| Formel vikt | 192.1474 |