Läs mer
1,11-Diaminoundecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,11-Diaminoundecane |
| CAS | 822-08-2 |
| Molekylformel | C11H26N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,11-Undecamethylenediamine, NSC 59818, Undecamethylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H26N2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h1-13H2 |
| LEDER | NCCCCCCCCCCCN |
| IUPAC-namn | undecane-1,11-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.34 |
| Formel vikt | 186.2096 |