Läs mer
1,11-Dodecadiene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,11-Dodecadiene |
| CAS | 5876-87-9 |
| Molekylformel | C12H22 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-12H2 |
| LEDER | C=CCCCCCCCCC=C |
| IUPAC-namn | dodeca-1,11-diene |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.3 |
| Formel vikt | 166.1722 |