Läs mer
1,11-Ickedekanedikarboxylsyra
Produktkod. 15510544 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15510544 25 g 25g
15500544 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15510544 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369440250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 505-52-2 | C13H24O4 | 244,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 505-52-2
Molekylformel C13H24O4
Molekylvikt (g/mol) 244.33
MDL-nummer MFCD00002740
InChI-nyckel DXNCZXXFRKPEPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281
PubChem CID 10458
ChEBI CHEBI:73718
IUPAC-namn tridekandisyra
LEDER C(CCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 11-Undecanedicarboxylic acid
Namnnotering 94%
CAS Min % 92.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 112,0 °C till 114,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO2C(CH2)11CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 02,731
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, eter
Formel vikt 244.33
Procent renhet ≥92%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,11-Undecanedicarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.