Läs mer
1,11-Ickedekanedikarboxylsyra
Produktkod. 15520544 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15520544 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15520544 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369441000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 505-52-2 | C13H24O4 | 244,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,11-Undecanedicarboxylic acid
CAS 505-52-2
Smältpunkt 112,0 °C till 114,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Molekylformel C13H24O4
Linjär formel HO2C(CH2)11CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 02,731
Synonym brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, eter
InChI-nyckel DXNCZXXFRKPEPY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O
IUPAC-namn tridekandisyra
Molekylvikt (g/mol) 244.33
PubChem CID 10458
ChEBI CHEBI:73718
Formel vikt 244.33
Procent renhet ≥92 % (GC)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,11-Undecanedicarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.