Läs mer
1,11b-Dedihydrotetrabenazin, TRC
Produktkod. 30009444
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30009444 2.5 mg 2.5mg
30005127 10 mg -
30008649 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4536052.5MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100322-43-8
Molekylformel C19H25NO3
Molekylvikt (g/mol) 315.41
Synonym 3,4,6,7-Tetrahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one, 3,4,6,7-Tetrahydro-3-isobutyl-9,10-dimethoxy-2H-benzo[a]quinolizin-2-one;
LEDER O=C1C(CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,11b-Dedihydrotetrabenazine
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H25NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-10,12,14H,5-7,11H2,1-4H3
Formel vikt 315.1834