Läs mer
1,12-diaminododekan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326866
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326866 25 g 25g
11316866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04258.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2783-17-7 | C12H28N2 | 200.37 g/mol
1,12-Diaminododecane används för syntes av läkemedel, polymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,12-Diaminododecane används för syntes av läkemedel,
polymerer.
Löslighet Löslig i etanol
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2783-17-7
Molekylformel C12H28N2
Molekylvikt (g/mol) 200.37
MDL-nummer MFCD00008155
InChI-nyckel QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,12-diaminododecane, 1,12-dodecanediamine, dodecamethylenediamine, dodecyldiamine, 1,12-dodecamethylenediamine, 1,12-diamindodecane, 1,12'-dodecylenediamine, 1,12'-dodecamethylenediamine, unii-j3lm80w9nt, 1,12-dodecylenediamine
PubChem CID 17727
ChEBI CHEBI:49385
IUPAC-namn dodekan-1,12-diamin
LEDER C(CCCCCCN)CCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,12-Diaminododecane
Smältpunkt 68°C to 72°C
Flampunkt 155°C (311°F)
Linjär formel H2N(CH2)12NH2
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 1742765
Löslighetsinformation Soluble in ethanol.
Formel vikt 200.37
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.