Läs mer
1,12-Dibromododekan-d24, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,12-Dibromododecane-D24 |
| CAS | 1044544-84-4 |
| Molekylformel | C12 D24 Br2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Dodecane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-d24, 1,12-dibromo- (ACI), 1,12-Dibromododecane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-d24 (ACI), 1,12-Dibromododecane-d24, 1,12-Dibromododecane-D24 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H24Br2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-12H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC-namn | 1,12-dibrom-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-tetrakosadeuteriodokan |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.2748 |
| Formel vikt | 350,1751 g/mol |
| Visa mer |