Läs mer
1,12-Dodecanedioic-2,2,11,11-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dodecanedioic Acid-2,2,11,11-D4 |
| CAS | 97543-02-7 |
| Molekylformel | C12 D4 H18 O4 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Dodecanedioic-2,2,11,11-d4 acid (9 CI), 1,12-Dodecanedioic-2,2,11,11-d4 Acid, Dodecanedioic Acid-2,2,11,11-D4, 1,10-Decanedicarboxylic-1,1,10,10-d4 Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)/i9D2,10D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCC([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,11,11-tetradeuteriododecanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.3253 |
| Formel vikt | 234.1769 g/mol |
| Visa mer |