missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,12-Dodecanedioic-d20 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dodecanedioic-d20 Acid |
| CAS | 89613-32-1 |
| Molekylformel | C12 D20 H2 O4 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1,10-Decanedicarboxylic Acid-d20, 1,10-Dicarboxydecane-d20, 1,12-Dodecanedioic Acid-d20, Corfree M 2-d20, Decamethylenedicarboxylic Acid-d20, NSC 400242-d20, SL-AH-d20, n-Dodecane-α,ω-dioic Acid-d20, n-Dodecanedioic Acid-d20 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-icosadeuteriododecanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.42 |
| Formel vikt | 250.2773 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?