Läs mer
1,12-Dodecanediol, 98%
Produktkod. 13488318 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13488318 25 g Glasflaska 25g
13428328 100 g Glasflaska 100g
13478318 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13488318 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117610250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5675-51-4 | C12H26O2 | 202.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5675-51-4
Molekylformel C12H26O2
Molekylvikt (g/mol) 202.34
MDL-nummer MFCD00004755
InChI-nyckel GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,12-dodecanediol, dodecamethylene glycol, chembl17440, 1,12-dihydroxy dodecane, 1,12-dodecandiol, 1,12-dodecane diol, acmc-1ambo, 1,12-dihydroxydodecane, ksc270c5h
PubChem CID 79758
IUPAC-namn dodekan-1,12-diol
LEDER OCCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 12-Dodecanediol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 79.0°C to 81.0°C
Färg Brun till orange
Kokpunkt 324.0°C
Flampunkt 176°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO(CH2)12OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 01,II,562
Löslighetsinformation Solubility in water: <0.1% in water.
Viskositet 16 mPa.s (85°C)
Formel vikt 202.34
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.