Läs mer
1,12-Dodecanediol, 99%
Produktkod. 11379789
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379789 25 g 25g
11389789 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379789 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22885.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5675-51-4 | C12H26O2 | 202.34 g/mol
1,12-dodekandiol används i polyesterpolyolerna för polyuretaner, beläggningar och bläck, lim, lastomerer, polyestrar och sampolyestrar, polymertvärbindare, farmaceutiska mellanprodukter, doftämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 1,12-dodekandiol används i polyesterpolyolerna för polyuretaner
, beläggningar och bläck, lim, lastomerer, polyestrar och sampolyestrar, polymertvärbindare, farmaceutiska mellanprodukter, doftämnen.
Löslighet
Löslig i alkohol och varm eter. Olösligt i vatten och petroleumeter.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5675-51-4
Molekylformel C12H26O2
Molekylvikt (g/mol) 202.34
MDL-nummer MFCD00004755
InChI-nyckel GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,12-dodecanediol, dodecamethylene glycol, chembl17440, 1,12-dihydroxy dodecane, 1,12-dodecandiol, 1,12-dodecane diol, acmc-1ambo, 1,12-dihydroxydodecane, ksc270c5h
PubChem CID 79758
IUPAC-namn dodekan-1,12-diol
LEDER OCCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,12-Dodecanediol
Smältpunkt 81°C to 84°C
Kokpunkt 188°C to 190°C (12 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1742760
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and warm ether. Insoluble in water and petroleum ether.
Formel vikt 202.34
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.