Läs mer
1,12-Dodecanediol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,12-Dodecanediol |
| CAS | 5675-51-4 |
| Molekylformel | C12 H26 O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1,12-Dodecanediol (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,12-Dihydroxydodecane, D 0969, Dodecamethylene glycol, n-Dodecane-1,12-diol, NSC 81250, α,ω-Dodecanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26O2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,1-12H2 |
| LEDER | OCCCCCCCCCCCCO |
| IUPAC-namn | dodecane-1,12-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.33 |
| Formel vikt | 202.1933 |