Läs mer
1,13-Tetradecadien-4-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,13-Tetradecadien-4-ol |
| CAS | 114837-51-3 |
| Molekylformel | C14H26O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Tetradeca-1,13-dien-4-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13-14(15)12-4-2/h3-4,14-15H,1-2,5-13H2 |
| LEDER | OC(CCCCCCCCC=C)CC=C |
| IUPAC-namn | tetradeca-1,13-dien-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.36 |
| Formel vikt | 210.1984 |