Läs mer
1,13-Tetradecadiene, 90+%
Produktkod. 15490338
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490338 25 g 25g
15470338 1 g 1g
15480338 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53479.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21964-49-8 | C14H26 | 194.362 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21964-49-8
Molekylformel C14H26
Molekylvikt (g/mol) 194.362
MDL-nummer MFCD00014941
InChI-nyckel XMRSTLBCBDIKFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,13-tetradecadiene, tetradecadiene-1,13, acmc-209fpz
PubChem CID 30875
IUPAC-namn tetradeka-1,13-dien
LEDER C=CCCCCCCCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,13-Tetradecadiene
Densitet 0.849
Kokpunkt 131°C (17 mmHg)
Flampunkt 103°C (217°F)
Linjär formel CH2=CH(CH2)10CH=CH2
Brytningsindex 1.443
Kvantitet 25 g
Beilstein 1741459
Formel vikt 194.36
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.