Läs mer
1,14-Tetradecanedioic-d24 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetradecanedioic Acid-D24 |
| CAS | 130348-88-8 |
| Molekylformel | C14 D24 H2 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Tetradecanedioic-d24 acid (9CI), 1,14-Tetradecanedioic-d24 Acid, 1,12-Dodecanedicarboxylic-d24 Acid, Tetradecanedioic Acid-D24 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O4/c15-13(16)11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14(17)18/h1-12H2,(H,15,16)(H,17,18)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13-tetracosadeuteriotetradecanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.5017 |
| Formel vikt | 282.3338 |