Läs mer
1,14-Tetradecanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,14-Tetradecanediol |
| CAS | 19812-64-7 |
| Molekylformel | C14H30O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,14-Dihydroxytetradecane |
| InChI formel | InChI=1S/C14H30O2/c15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16/h15-16H,1-14H2 |
| LEDER | OCCCCCCCCCCCCCCO |
| IUPAC-namn | tetradecane-1,14-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.39 |
| Formel vikt | 230.2246 |