Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 tum. Grafitbeslag
Produktkod. 15258863
Diameter (metrisk) Insida:
1 mm
1.2 mm
Längd (metrisk):
3.2 mm
3.7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15258863
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 072606
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger läckagefria systemanslutningar. Trajan Scientific and Medical 1/16 tum. Graphite Fittings leder till förbättrad kromatografi för icke-MS-system.
  • Enkel att använda
  • Bildar pålitlig tätning
  • Återanvändbar
  • Mjukt material, ger ett mjukt grepp mot kapillärkolonnen
  • Låga utsläpp
Specifikationer
Typ Grafit reducerande hylsa kort 3,2 mm x 3,2 mm x 1,2 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (metrisk) 3.2 mm
Bredd (metrisk) 3.2 mm
Material 100 % grafit
Diameter (metrisk) Insida 1.2 mm
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.