Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 tum. Grafitbeslag
Diameter (metrisk) Insida:
1 mm
1.2 mm
Längd (metrisk):
3.2 mm
3.7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Enkel att använda
- Bildar pålitlig tätning
- Återanvändbar
- Mjukt material, ger ett mjukt grepp mot kapillärkolonnen
- Låga utsläpp
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Grafit reducerande hylsa kort 3,2 mm x 3,2 mm x 1,2 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (metrisk) | 3.2 mm |
| Bredd (metrisk) | 3.2 mm |
| Material | 100 % grafit |
| Diameter (metrisk) Insida | 1.2 mm |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.