Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 tum. Graphite/Vespel™ Beslag Tätningsring
Produktkod. 12756348
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
1,6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Förpackningsstorlek
12756348 1,6 mm Varje
1 options
Produktkod. 12756348 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 072653
Beräknad leverans: 30-11-2026
Tillverkad av 15% grafit och 85% Vespel
  • Komposit av grafit och Vespel
  • Mekaniskt robust, hårt material, lång livslängd
  • Bildar starkt grepp med kapillärpelare
Specifikationer
Typ Grafit Vespel Tätningsring 1/16 tum x 3,2 mm x 2 mm
Längd (metrisk) 2 mm
Bredd (metrisk) 3.2 mm
Material 15 % grafit, 85 % Vespel
Diameter (metrisk) Insida 1,6 mm