Läs mer
1,17-Bisbiotinylamino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,17-Bisbiotinylamino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane |
| CAS | 440680-87-5 |
| Molekylformel | C32 H56 N6 O9 S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H56N6O9S2/c39-27(7-3-1-5-25-29-23(21-48-25)35-31(41)37-29)33-9-11-43-13-15-45-17-19-47-20-18-46-16-14-44-12-10-34-28(40)8-4-2-6-26-30-24(22-49-26)36-32(42)38-30/h23-26,29-30H,1-22H2,(H,33,39)(H,34,40)(H2,35,37,41)(H2,36,38,42)/t23-,24-,25-,26-,29-,30-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)NCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]3SC[C@@H]4NC(=O)N[C@H]34 |
| IUPAC-namn | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]pentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 732.95 |
| Formel vikt | 732.355 |