Läs mer
1,18-oktadekandikarboxylsyra, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11365017
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
2g
50g
Produktkod. 11365017
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042004.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2424-92-2 | C20H38O4 | 342.52 g/mol
1,18-oktadekandikarboxylsyra används som mellanprodukt i organisk syntes, som dispergeringsmedel, emulgeringsmedel, som smörjmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2424-92-2
Molekylformel C20H38O4
Molekylvikt (g/mol) 342.52
MDL-nummer MFCD00059627
InChI-nyckel JJOJFIHJIRWASH-UHFFFAOYSA-N
Synonym eicosanedioic acid, unii-sod235tgnz, 1,18-octadecanedicarboxylic acid, sod235tgnz, octadecane-1,18-dicarboxylic acid, eicosanedioicacid, 1,20-icosanedioic acid, 1,20-eicosanedioic acid, eicosa-1,20-dioic acid
PubChem CID 75502
ChEBI CHEBI:73728
IUPAC-namn ikosandisyra
LEDER C(CCCCCCCCCC(=O)O)CCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,18-Octadecanedicarboxylic acid
Smältpunkt 127°C
Linjär formel HO2C(CH2)18CO2H
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 342.52
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.