Läs mer
1-[(1E)-2-Nitroethenyl]-2-naphthalenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(1E)-2-Nitroethenyl]-2-naphthalenol |
| CAS | 1454257-23-8 |
| Molekylformel | C12H9NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO3/c14-12-6-5-9-3-1-2-4-10(9)11(12)7-8-13(15)16/h1-8,14H/b8-7+ |
| LEDER | O=N(/C=C/C1=C(O)C=CC2=C1C=CC=C2)=O |
| IUPAC-namn | (E)-1-(2-nitrovinyl)naphthalen-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.2 |
| Formel vikt | 215.06 |