Läs mer
1-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)-3-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic acid (>75%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-3-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic acid |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-3-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N3O3/c1-8-11(18)6-7-17(12(8)13(19)20)14-15-9-4-2-3-5-10(9)16-14/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,19,20) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 269.08 |