missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(1H-Benzotriazol-1-yl)-1-octanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(1H-Benzotriazol-1-yl)-1-octanone |
| CAS | 58068-80-7 |
| Molekylformel | C14H19N3O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Octanoylbenzotriazole, N-Octanoylbenzotriazole, 1-(1-Oxooctyl)-1H-benzotriazole |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O/c1-2-3-4-5-6-11-14(18)17-13-10-8-7-9-12(13)15-16-17/h7-10H,2-6,11H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCC(=O)n1nnc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-(benzotriazol-1-yl)octan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.32 |
| Formel vikt | 245.1528 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?