Läs mer
1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone |
| CAS | 53981-69-4 |
| Molekylformel | C5 H6 N2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone, 1-(1H-Imidazol-2-yl)-1-ethanone, 1-(1H-Imidazol-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetyl-1H-imidazole, 2-Acetylimidazole, 2-Imidazolyl Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O/c1-4(8)5-6-2-3-7-5/h2-3H,1H3,(H,6,7) |
| LEDER | CC(=O)c1ncc[nH]1 |
| IUPAC-namn | 1-(1H-imidazol-2-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.114 |
| Formel vikt | 110.048 |