Läs mer
1-(1H-imidazol-4-yl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(1H-imidazol-4-yl)ethanone |
| CAS | 61985-25-9 |
| Molekylformel | C5H6N2O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-(1H-Imidazol-5-yl)ethanone, 1-(1H-Imidazol-4-yl)ethanone, 4-Acetyl-1H-imidazole, 4-Acetylimidazole, 4-Methylcarbonylimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O/c1-4(8)5-2-6-3-7-5/h2-3H,1H3,(H,6,7) |
| LEDER | CC(C1=CN=CN1)=O |
| IUPAC-namn | 1-(1H-imidazol-5-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.11 |
| Formel vikt | 110.048 |