Läs mer
1-(lH-pyrazol-5-yl)etan-1-on-hydroklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10692263
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10692263 1 g 1g
10689715 5 g 5g
10496862 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10692263 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB05355DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 175277-40-4
Molekylformel C5H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 146.574
MDL-nummer MFCD00204160
InChI-nyckel MTFWBEDWXAHBNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1h-pyrazol-5-yl ethan-1-one hydrochloride, 1-1h-pyrazol-5-yl ethanone hydrochloride, 1-1h-pyrazol-3-yl ethanone hydrochloride, 1-2h-pyrazol-3-yl ethanone hydrochloride, 5-acetyl-1h-pyrazole hydrochloride, 5-acetylpyrazole, chloride, 3-acetylpyrazole hydrochloride, 5-acetylpyrazole hydrochloride, 1-1h-pyrazol-5-yl-1-ethanone hydrochloride, 1-1h-pyrazole-5-yl ethan-1-one hydrochloride
PubChem CID 2799623
IUPAC-namn 1-(lH-pyrazol-5-yl)etanon;hydroklorid
LEDER CC(=O)C1=CC=NN1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1H-pyrazol-5-yl)ethan-1-one hydrochloride
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 146.58
Procent renhet 95%