missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-[(1R)-1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-2-(1-ethylpropoxy)-1-methyl-2-oxoethyl]-1,2-1,2-bis(1,1-dimethylethyl) Ester Hydrazinedicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(1R)-1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-2-(1-ethylpropoxy)-1-methyl-2-oxoethyl]-1,2-1,2-bis(1,1-dimethylethyl) Ester Hydrazinedicarboxylic Acid |
| CAS | 1281895-47-3 |
| Molekylformel | C27H42N2O9 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-[(1R)-1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-2-(1-ethylpropoxy)-1-methyl-2-oxoethyl]-1,2-1,2-bis(1,1-dimethylethyl) Ester Hydrazinedicarboxylic Acid, 1,2-Bis(1,1-dimethylethyl) 1-[(1R)-1-(3,4-dimethoxybenzoyl)-2-(1-ethylpropoxy)-1-methyl-2-oxoethyl]-1,2-hydrazinedicarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H42N2O9/c1-12-18(13-2)36-22(31)27(9,21(30)17-14-15-19(34-10)20(16-17)35-11)29(24(33)38-26(6,7)8)28-23(32)37-25(3,4)5/h14-16,18H,12-13H2,1-11H3,(H,28,32)/t27-/m1/s1 |
| LEDER | CCC(CC)OC(=O)[C@](C)(N(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | pentan-3-yl (2R)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]amino]-3-oxopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 538.64 |
| Formel vikt | 538.289 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?