Läs mer
[1-[[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-methylethenyl)phenyl]propyl]sulfanyl]methyl]cyclopropyl]acetic Acid, Mikromol™
Beskrivning
[1-[[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-methylethenyl)phenyl]propyl]sulfanyl]methyl]cyclopropyl]acetic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Montelukast Styrene |
| CAS | 918972-54-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Montelukast Styrene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C35 H34 Cl N O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Montelukast Sodium Imp. B (EP), Montelukast Imp. B (EP), 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-methylethenyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-cyclopropaneacetic Acid, Montelukast Styrene, Montekulast Sodium Imp. B (EP), Montelukast Sodium Impurity B, Montelukast Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C35H34ClNO2S/c1-24(2)31-9-4-3-7-26(31)13-17-33(40-23-35(18-19-35)22-34(38)39)28-8-5-6-25(20-28)10-15-30-16-12-27-11-14-29(36)21-32(27)37-30/h3-12,14-16,20-21,33H,1,13,17-19,22-23H2,2H3,(H,38,39)/b15-10+/t33-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=C)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3 |
| IUPAC-namn | 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-(2-prop-1-en-2-ylphenyl)propyl]sulfanylmethyl]cyclopropyl]acetic acid |
| Visa mer |