Läs mer
1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-metoxifyrenyl)etyl]cyklohexanol Hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30463709
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463709 4 x 25 mg
30052652 25 mg
17943886 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30463709 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0393.0800254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-metoxifyrenyl)etyl]cyklohexanol Hydroklorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
CAS 130198-05-9
Analyt- eller komponentnamn 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H23 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Venlafaxine Hydrochloride Imp. C (EP), Venlafaxine Imp. C (EP), 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15;/h5-8,14,17H,2-4,9-11,16H2,1H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.COc1ccc(cc1)C(CN)C2(O)CCCCC2
IUPAC-namn 1-[2-amino-1-(4-metoxifyrenyl)etyl]cyklohexan-1-ol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 285.81
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 285,1496 g/mol