Läs mer
1,2,10-Decanetriol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,10-Decanetriol |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22O3/c11-8-6-4-2-1-3-5-7-10(13)9-12/h10-13H,1-9H2 |
| Formel vikt | 190.1569 |