Läs mer
1-(2,2,4,4-Tetramethylcyclohexyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,2,4,4-Tetramethylcyclohexyl)ethanone |
| CAS | 2088857-25-2 |
| Molekylformel | C12H22O |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O/c1-9(13)10-6-7-11(2,3)8-12(10,4)5/h10H,6-8H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(=O)C1CCC(C)(C)CC1(C)C |
| IUPAC-namn | 1-(2,2,4,4-tetramethylcyclohexyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.3 |
| Formel vikt | 182.1671 |