missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(3,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole, TRC

Produktkod. 30005515
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005515 10 mg
30011881 100 mg
30010462 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43203810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 47447-55-2
Molekylformel C18H14Cl4N2O
Molekylvikt (g/mol) 416.13
Synonym Miconazole EP Impurity F;
LEDER Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(Cl)c(Cl)c3)c(Cl)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(3,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H14Cl4N2O/c19-13-2-3-14(16(21)8-13)18(9-24-6-5-23-11-24)25-10-12-1-4-15(20)17(22)7-12/h1-8,11,18H,9-10H2
Formel vikt 413.986
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.