Läs mer
1-(2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-((4-(phenylthio)benzyl)oxy)ethyl)-1H-imidazole nitrate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31430907
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31430907 1 g
31428752 5 g
31417546 25 g
31421262 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31430907 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1302811g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-((4-(phenylthio)benzyl)oxy)ethyl)-1H-imidazole nitrate
CAS 73151-29-8
Molekylformel C24H21Cl2N3O4S
MDL-nummer MFCD00941391
Kvantitet 1 g
LEDER ClC1=CC=C(C(OCC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2)CN4C=CN=C4)C(Cl)=C1.O[N+]([O-])=O
Molekylvikt (g/mol) 518.41
Procent renhet 98%