Läs mer
1-[2-(2,5-dimetyl-lH-pyrrol-1-yl)etyl]piperazin,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-ethyl-piperazine, 1-2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl ethyl piperazine, piperazine,1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl, 2-2,5-dimethylpyrrolyl ethyl piperazine, enamine_004518, piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl |
| Formel vikt | 207.32 |
| Procent renhet | 97% |