Läs mer
1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10421301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10421301 250 g Plastflaska 250g
10058521 5 g Glasflaska 5g
10043420 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10421301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 300862500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2403-89-6 | C10H21NO | 171.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2403-89-6
Molekylformel C10H21NO
Molekylvikt (g/mol) 171.28
MDL-nummer MFCD00191220
InChI-nyckel NWHNXXMYEICZAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 1,2,2,6,6-pentamethyl, 4-hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, unii-lr520bam5v, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-hydroxypiperidine, lr520bam5v, methyl-taa-ol, hopemp, pubchem22251, acmc-209g8a
PubChem CID 75472
IUPAC-namn 1,2,2,6,6-pentametylpiperidin-4-ol
LEDER CC1(CC(CC(N1C)(C)C)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 70°C to 76°C
Färg Gult
Densitet 0.9670g/mL, 0.967
Kokpunkt 238°C
Flampunkt 118°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Solubility in water: in water: 4.8% (20°C). Other solubilities: in ethanol: 55% (20°C),in acetone: 38% (20°C),in chloroform: 52% (20°C)
Viskositet 15.3 mPa.s (80°C)
Formel vikt 171.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.