Läs mer
1,2,2,6,6-Pentametylpiperidin, 97 %
Produktkod. 11392859
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392859 1 g 1g
11302869 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392859 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27729.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 79-55-0 | C10H21N | 155,285 g/mol
Farmakologisk utvärdering av antagonismen av nikotins centrala effekter av mecamylamin och pempidin, där pempidin visade sig öka ED50 av nikotin (0,73 mg/kg) för depression av spontan aktivitet på ett dosrelaterat sätt. Vid en dos på 3 mg/kg ökade pempidin nikotinets ED50 4,7 gånger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Farmakologisk utvärdering av antagonismen av nikotinets ′centrala effekter av mecamylamin och pempidin där pempidin visade sig öka ED50 av nikotin (0,73 mg/kg) för minskning av spontan aktivitet på ett dosrelaterat sätt. Vid en dos på 3 mg/kg ökade pempidin ′nikotinets ED50 4,7 gånger.
Löslighet Löslig i toluen
, dimetylformamid.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-55-0
Molekylformel C10H21N
Molekylvikt (g/mol) 155.285
MDL-nummer MFCD00006493
InChI-nyckel XULIXFLCVXWHRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pempidine, pyrilene, perolysen, tenormal, piperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl, pempidina dcit, pempidine inn:ban, pempidinum inn-latin, unii-n5i18ji9d6, 1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidine
PubChem CID 6603
IUPAC-namn 1,2,2,6,6-pentametylpiperidin
LEDER CC1(CCCC(N1C)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Densitet 0.858
Kokpunkt 187 °C till 188 °C
Flampunkt 50 °C (122 °F)
Odör Aminliknande
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 103806
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,7080
Löslighetsinformation Löslig i toluen, dimetylformamid.
Formel vikt 155.28
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.