Läs mer
1,2,2,6,6-Pentametylpiperidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine |
| CAS | 79-55-0 |
| Molekylformel | C10H21N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2,2,6,6,N-Pentamethylpiperidine, M&B 4486, N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine, N-Methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Pempidine, Pyrilene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21N/c1-9(2)7-6-8-10(3,4)11(9)5/h6-8H2,1-5H3 |
| LEDER | CN1C(C)(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-namn | 1,2,2,6,6-pentametylpiperidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.28 |
| Formel vikt | 155.1674 |