Läs mer
1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine, Mikromol™
Beskrivning
1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine |
| CAS | 65514-71-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H21 Cl N4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine, [2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]phenyl](4-methyl-1-piperazinyl)methanone, Clozapine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21ClN4O/c1-22-8-10-23(11-9-22)18(24)14-4-2-3-5-16(14)21-17-7-6-13(19)12-15(17)20/h2-7,12,21H,8-11,20H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2Nc3ccc(Cl)cc3N |
| IUPAC-namn | [2-(2-amino-4-chloroanilino)phenyl]-(4-methylpiperazin-1-yl)methanone |
| Visa mer |