Läs mer
1-[[2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thienyl]carbonyl]-4-methyl-piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[[2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thienyl]carbonyl]-4-methyl-piperazine |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[[2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thienyl]carbonyl]-4-methyl-piperazine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N4OS/c1-12-11-13(17(22)21-9-7-20(2)8-10-21)16(23-12)19-15-6-4-3-5-14(15)18/h3-6,11,19H,7-10,18H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 330.1514 |