Läs mer
1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-2,2,3,3-d4-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-2,2,3,3-d4-carbonitrile |
| CAS | 1961281-88-8 |
| Molekylformel | C11H3D4F2NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7F2NO2/c12-11(13)15-8-2-1-7(5-9(8)16-11)10(6-14)3-4-10/h1-2,5H,3-4H2/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1(C#N)c2ccc3OC(F)(F)Oc3c2 |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3-tetradeuterio-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-1-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.2 |
| Formel vikt | 227.0696 |