Läs mer
1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-2,2,3,3-d4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-2,2,3,3-d4-carboxylic Acid |
| CAS | 1961281-89-9 |
| Molekylformel | C11H4D4F2O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8F2O4/c12-11(13)16-7-2-1-6(5-8(7)17-11)10(3-4-10)9(14)15/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15)/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1(C(=O)O)c2ccc3OC(F)(F)Oc3c2 |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3-tetradeuterio-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.2 |
| Formel vikt | 246.0642 |