Läs mer
1-(2,2-Difluorobenzo[1,3]dioxol-5-yl)cyklopropankarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,2-Difluorobenzo[1,3]dioxol-5-yl)cyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 862574-88-7 |
| Molekylformel | C11H8O4F2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropanecarboxylic Acid, 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-1-carboxylic Acid, 1-(2,2-Difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-1-carboxylic Acid, 1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropanecarboxylic Acid, 1-(2,2-Difluorobenzodioxol-5-yl)cyclopropanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8F2O4/c12-11(13)16-7-2-1-6(5-8(7)17-11)10(3-4-10)9(14)15/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15) |
| LEDER | OC(=O)C1(CC1)c2ccc3OC(F)(F)Oc3c2 |
| IUPAC-namn | 1-(2,2-difluor-1,3-bensodioxol-5-yl)cyklopropan-1-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.17 |
| Formel vikt | 242.0391 |