Läs mer
1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyklopropankarbonitrol, TRC
Product Code. 30381307
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 mg
Product Code. Kvantitet
30381307 50 mg
1 options
Product Code. 30381307 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD44585850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropanecarbonitrile
CAS 862574-87-6
Molekylformel C11H7NO2F2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H7F2NO2/c12-11(13)15-8-2-1-7(5-9(8)16-11)10(6-14)3-4-10/h1-2,5H,3-4H2
LEDER FC1(F)Oc2ccc(cc2O1)C3(CC3)C#N
IUPAC-namn 1-(2,2-difluoro-1,3-bensodioxol-5-yl)cyklopropan-1-karbonitrin
Molekylvikt (g/mol) 223.17
Formel vikt 223.0445